MABC1137
Anti-RKIP Antibody, clone 4A11
clone 4A11, from mouse
Sinônimo(s):
Raf kinase inhibitor protein, Phosphatidylethanolamine-binding protein 1, PEBP-1, HCNPpp, Neuropolypeptide h3, Prostatic-binding protein
About This Item
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4A11, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PEBP1(5037)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot of this antibody detected RKIP in Immunohistochemistry applications (Wang, X., et. al. (2010). J Immunol Methods. 362(1-2):151-60).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot of this antibody detected RKIP in Immunocytochemistry applications (Wang, X., et. al. (2010). J Immunol Methods. 362(1-2):151-60).
Apoptosis & Cancer
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RKIP in HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade