MABC1127
Anti-FGFR-4 Antibody, clone 29.2
culture supernatant, clone 29.2, from rabbit
Sinônimo(s):
Fibroblast growth factor receptor 4, EC: 2.7.10.1, CD334
About This Item
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
29.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FGFR4(2264)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: A 1:4 dilution of this antibody detected FGFR-4 in one million DU-145 cells.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1