MAB88079
Anti-Heat Shock Factor II Antibody, clone 3E2
clone 3E2, Chemicon®, from rat
Sinônimo(s):
HSFII
About This Item
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E2, monoclonal
reatividade de espécies
human, monkey, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSF2(3298)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL:
NIH-3T3 cells
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2