Documentos
MAB5226
Sigma-Aldrich
Anti-Amyloid Antibody, β 1-40, clone OM16
clone OM16, Chemicon®, from mouse
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
OM16, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Especificidade
This antibody reacts with Amyloid-Beta protein 1-40 (bAP1-40) and secretory amyloid precursor protein (sAPP), but not with Amyloid-Beta protein 17-42.
Imunogênio
Synthetic peptide of Amyloid-Beta protein 1-40.
Aplicação
Anti-Amyloid Antibody, β 1-40, clone OM16 detects level of Amyloid & has been published & validated for use in ELISA & WB.
forma física
Affinity purified immunoglobulin from pA(AB) 4-agarose column. IgG fraction in 10 mM sodium phosphate buffer (pH 7.4), 0.15 M NaCl, and 0.1% sodium azide.
Format: Purified
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2