MAB503S
Mouse Anti-Rat IgG1 γ1 chain Antibody, Cy5 conjugate
Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
CY5 conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA:
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1