MAB4197
Anti-Topoisomerase II Antibody, clone KiS1
clone KiS1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Ki-S1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
KiS1, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TOP2A(7153)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Immunocytochemistry: 5-10 μg/ml Immunohistochemistry: 5-10 μg/ml
Flow cytometry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2