MAB3501
Anti-Caspase 2 Antibody, clone 10C6
clone 10C6, Chemicon®, from rat
Sinônimo(s):
ICH-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10C6, monoclonal
reatividade de espécies
human, monkey, canine, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP2(835)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Immunoprecipitation: Recommended concentration 1-5 μg/ml FACS: Recommended concentration 1 μg/ml. It is necessary to permeabilize the cell membrane prior to analysis.
EIA: Recommended concentration 0.5-1 μg/ml.
Immunohistochemistry: Use at 10-20 μg/ml. It is necessary to fix the cells in 4% Paraformaldehyde/0.18% Triton-X100 for 10 minutes prior to staining.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3