MAB3291
Anti-H-Ras Antibody, clone 7D7.2
clone 7D7.2, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-C-BAS/HAS, Anti-C-H-RAS, Anti-C-HA-RAS1, Anti-CTLO, Anti-H-RASIDX, Anti-HAMSV, Anti-HRAS1, Anti-RASH1, Anti-p21ras
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7D7.2, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HRAS(3265)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
MAP Kinases
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
WARNING: The monoclonal reagent solution contains 0.1% sodium azide as a preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2