MAB2146Z
Anti-ICAM-1 Antibody, clone P2A4, Azide Free
clone P2A4, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD54, MAB2146
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P2A4, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ICAM1(3383)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry: for use on B cells, PBL, T cells
Immunoprecipitation
FACS
ELISA
Inhibits ICAM-1 dependent adhesive interactions
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2