MAB2076Z
Anti-Integrin β6 Antibody, clone CSβ6, azide free
clone CSbeta6, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
MAB2076
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CSbeta6, monoclonal
reatividade de espécies
human, monkey, rat, rabbit
não deve reagir com
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB6(3694)
mouse ... Itgb6(16420)
rat ... Itgb6(311061)
rhesus monkey ... Itgb6(700454)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry: Effective for F6, HT-29, H441 cell lines (others not tested).
Flow cytometry: Effective for all species tested, including rabbit, rat, monkey, human, and mouse.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Integrins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2