MAB1962Z
Anti-Integrin β2 Antibody, clone P4H9, azide free
clone P4H9, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD18, MAB1962
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P4H9, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG3
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB2(3689)
Categorias relacionadas
Especificidade
Aplicação
Cell Structure
Integrins
Also suitable for aggregation inhibition assays using hematopoeitic cells or EBV-transformed B lymphocytes.
For extensive dilution, protein-containing or other stabilizing medium should be used. Final working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade