MAB13429
Anti-TIMP-1 Antibody, clone 102D1
clone 102D1, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
102D1, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TIMP1(7076)
Especificidade
Cellular Localization:
Cytoplasmic
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Immunohistochemistry: Formalin-fixed, paraffin-embedded tissues: 1-2 μg/mL for 30 min. at room temperature.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: Cytotrophoblastic columns, the endothelial and fibroblastic stromal cells of villi, and the large decidualized cells of decidual membrane in placenta1.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2