MAB1285FX
Anti-HLA-B27 Antibody, clone HLA.ABC.m3, FITC conjugated
clone HLA.ABC.m3, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-AS, Anti-HLAB
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
300
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HLA.ABC.m3, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HLA-B(3106)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
SUGGESTED USAGE DILUTION
Flow cytometry and immunofluorescence 1:15 to 1:60
Dilute with isotonic buffer. Use 50 μl of diluted antibody per 100 μl of whole blood, or 1 x 10E6 peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in 100 μl buffer.
forma física
Armazenamento e estabilidade
WARNING: The monoclonal reagent solution contains 0.1% sodium azide as a preservative. Due to potential hazards arising from the build up of this material in pipes, spent reagent should be disposed of with liberal volumes of water.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Protocolos
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.