Key Documents
JM-10L-BK
Millipore
Anti-B (clone LB-2), FFMU
Anti-B from the clone LB-2, Murine IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
clone
LB-2, monoclonal
forma
liquid
embalagem
pack of 10 L
concentração
3-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotipo
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Sobrenadante padronizado e concentrado de cultura de células que foi diafiltrado com solução salina tamponada com fosfato.
Para a formulação de reagentes ou dispositivos de tipagem sanguínea Anti-A ou Anti-A+B.
Este anticorpo reage fortemente com todas as formas comuns do antígeno B. Tem a vantagem de não aglutinar células vermelhas A ou O não modificadas ou tratadas com enzimas, nem células vermelhas A<sub>1</sub> com o antígeno “B Adquirido”.
Contém 0,1% (p/v) de Azida Sódica; Vida útil: 24 meses a partir da data de filtração.
Licenciado pela FDA dos EUA sob um acordo de fabricação compartilhada.
Aplicação
Anticorpo intermediário para uso posterior na fabricação.
Produção de um produto ou dispositivo de tipagem sanguínea in vitro.
Informações legais
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Reagente parcialmente processado para fabricação posterior apenas de produtos não injetáveis. A ausência de todos os antígenos virais não foi determinada. Nenhum padrão de potência dos EUA. Não use se estiver turvo. Contém 0,1%<nbsp/>(p/v) de azida sódica.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1