HG00C107
Rose Bengal Chloramphenicol Agar
pH 7.2±0.2 (25 °C, after autoclaving)
About This Item
Produtos recomendados
composição
Agar, 13.0 g/L
Chloramphenicol, 0.1 g/L
Dextrose, 12.85 g/L
di-Potassium Hydrogen Phosphate, 0.65 g/L
Magnesium Sulphate, 0.5 g/L
Peptone, 3.0 g/L
Rose Bengal, 0.05 g/L
Soy Peptone, 2.0 g/L
embalagem
poly bottle of 12 × 500 g (HG00C107.500)
pH
7.2±0.2 (25 °C, after autoclaving)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3