Documentos Principais
CGA473006
Millipore
CG Filter
pore size 0.4 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinônimo(s):
CG Filter 30 in. 0.4 µm Code 7
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
27293007
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
borosilicate glass fiber (BGF)
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Características
hydrophilic
disponibilidade
available only in Japan
Parâmetros
490 bar max. differential pressure at 20 °C
490 bar max. inlet pressure at 20 °C
comprimento nominal do cartucho
30 in. (75 cm)
Diâmetro
7.0 cm (2.75 in.)
área de filtração
0.15 m2
tamanho de poro
0.4 μm nominal pore size
0.4 μm pore size
entrada
sample type liquid
código do cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrição geral
Device Configuration: Cartridge
Nota de preparo
Sanitization Protocol
30 min with hot water @ 80 °C
Sterilization Method
Hot water sanitized @ 80 °C for 30 min
Nota de análise
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥5 L