CBL188
Anti-Clathrin Antibody, clone CHC5.9
clone CHC5.9, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CHC5.9, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, amphibian, rat, pig, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLTC(1213)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Suitable for frozen sections
Western blotting KNOW SPECIES
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epitope Tags & General Use
Organelle & Cell Markers
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive reactions using HeLa, SV-40 and RVF-SMC cultured cell lines.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3