Documentos Principais
AGX814
Sigma-Aldrich
SARS-Cov-2 Nucleoprotein (aa 1-419) Recombinant Antigen, 616
suitable for ELISA
Sinônimo(s):
2019-nCoV, COVID-19
About This Item
Código UNSPSC:
51201600
NACRES:
NA.26
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Formulário
liquid
peso molecular
≤72 kDa
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnica(s)
ELISA: suitable
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
SARS-CoV-2 Nucleoprotein (aa 1-419) Recombinant Antigen, expressed in E. coli, Cat. No. AGX814 is for use in ELISA.
Descrição-alvo
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by the virus strain severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), a virus closely related to the SARS virus. A SARS-CoV-2 nucleoprotein antigen can be used to support the detection of SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV).
forma física
Purified protein in 25mM Tris-HCl without preservatives, pH 8.0.
Reconstituição
Please refer to guidance on suggested starting dilutions and/or titers per application and sample type.
Armazenamento e estabilidade
Stable for 1 year at -10°C to -25°C from date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.