ABS523
Anti-Lipin-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Phosphatidate phosphatase LPIN1, Lipin-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LPIN1(23175)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Lipin-1 in mouse adipose tissue lysate (Mayurranjan, S., et al. (2013). PNAS. 110(2):642-647).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Lipin-1 in adipose tissue lysate (Mayurranjan, S., et al. (2013). PNAS. 110(2):642-647).
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Lipin-1 in 10 µg of mouse hepatocytes overexpressing lipin1 cell lysate (lysate from the laboratory of Brian Finck, Washington University, St. Louis).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2