ABN494
Anti-PHOX2A Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Paired-like homeobox 2A, Paired mesoderm homeobox protein 2A
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PHOX2A(401)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1µg/mL of this antibody detected PHOX2A in 15 µg of rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Rat brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2