ABE863
Anti-PHF1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Information PHD finger protein 1, hPHF1, Polycomb-like protein 1, hPCl1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PHF1(5252)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected PHF1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected PHF1 in 10 µg of HeLa cell nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1