ABE498
Anti-Lysine-specific demethylase 7 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Lysine-specific demethylase 7, JmjC domain-containing histone demethylation protein 1D
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
chimpanzee, giant panda, mouse, canine, rhesus macaque, marmoset
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... JHDM1D(80853)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Lysine-specific demethylase 7 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1