ABE2875
Anti-Nek6
from rabbit
Sinônimo(s):
Serine/threonine-protein kinase Nek6, EC: 2.7.11.1, Never in mitosis A-related kinase 6, NimA-related protein kinase 6, Protein kinase SID6-1512
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NEK6(10783)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Nek6 in HeLa cells that were transfected with Nek6 siRNA (O′Regan, L., et. al. (2009). Mol Cell Biol. 29(14):3975-90).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Nek6 in IP blot from lysates prepared from untransfected HEK 293 cells synchronized in S or M phase of the cell cycle with hydroxyurea or nocodazole, HeLa cells were either mock transfected or transfected (O′Regan, L., et. al. (2009). Mol Cell Biol. 29(14):3975-90; O′Regan, L., et. al. (2015). J Cell Biol. 209(3):349-58).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Nek6 in lysates prepared from untransfected HEK 293 cells synchronized in S or M phase of the cell cycle with hydroxyurea or nocodazole (O′Regan, L., et. al. (2009). Mol Cell Biol. 29(14):3975-90; O′Regan, L., et. al. (2015). J Cell Biol. 209(3):349-58).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Nek6 in 10 µg of HT1080 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1