ABE1414
Anti-MEIOB Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Meiosis-specific with OB domain-containing protein, Protein expressed in male leptotene and zygotene spermatocytes 675, MLZ-675
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Meiob(75178)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected MEIOB in mouse spermatocytes (Luo, M., et al. (2013). Nature. DOI: 10.1038/ncomms3788 pg. 1-12).
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MEIOB in 10 µg of mouse testis tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2