ABE1044
Anti-HSF 1 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Heat shock factor protein 1, HSF 1, Heat shock transcription factor 1, HSTF 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSF1(3297)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated HSF 1 from hHSF1 transfected MEF cell lysate (Fujimoto, M., et al. (2010). Mol Cell Biol. 21(1):106-116.).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated HSF 1 from wild type and HSF2-null primary MEF cell lysates (Shinkawa, T., et al. (2011). Mol Cell Biol. 22(19):3571-3583.).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated HSF 1 from HeLa and MEF cell lysates which were either untreated or heat shock treated (Prof. A. Nakai, Yamaguchi University School of Medicine).
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blotting: A 1:1,000 dilution of this antibody detected HSF 1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1