ABC61-M
Anti-NIPP-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Nuclear inhibitor of protein phosphatase 1, NIPP-1, Protein phosphatase 1 regulatory inhibitor subunit 8, ARD-1
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPP1R8(5511)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected NIPP-1 in 10 µg of Raji nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Raji nuclear extract