ABC139
Anti-TSPO Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Translocator protein, Mitochondrial benzodiazepine receptor, PKBS, Peripheral-type benzodiazepine receptor, PBR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TSPO(706)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500-2,000 dilution from a representative lot detected TSPO in human thalamus, human cardiac myocytes and human cerebellum tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected TSPO in 10 µg of human testis tissue lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human testis tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1