AB9985
Anti-glutathione p53 (Cys141) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Antigen NY-CO-13, Phosphoprotein p53, Tumor suppressor p53, p53 antigen, p53 transformation suppressor, p53 tumor suppressor, transformation-related protein 53, tumor protein p53
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
monkey (100% sequence homology), rat (92% sequence homology), chimpanzee (100% sequence homology), mouse (85% sequence homology), orangutan (100% sequence homology), rabbit (100% sequence homology), ground squirrel (100% sequence homology), rhesus macaque (100% sequence homology), hamster (100% sequence homology), marmoset (100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
glutathionylation (Cys141)
Informações sobre genes
human ... TP53(7157)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IP. (Yusef, M, et al. (2010). Free Radic Biol Med. 49(5):908-917.)
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in IC. (Yusef, M, et al. (2010). Free Radic Biol Med. 49(5):908-917.)
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected glutathione p53 in prostate adenocarcinoma tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Prostate adenocarcinoma tissue
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1