AB6002
Anti-MMP-1 Antibody, hinge region
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Fibroblast collagenase, Matrix metalloproteinase-1, matrix metallopeptidase 1, interstitial collagenase, matrix metalloprotease 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MMP1(4312)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected MMP-1 on 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1