AB5416P
Anti-Clock Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
KAT13D
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLOCK(9575)
Categorias relacionadas
Especificidade
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen sequence is 92% conserved in rate and 90% in human. Reactivity with other species has not been confirmed.
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Circadian Rhythm & Sleep
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100ng control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
During shipment, small volumes of antibody will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For antibodies with volumes of 200 μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2