AB3612
Anti-Caspase 12 Antibody, prodomain, aa 100-116
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CASP12(100506742)
mouse ... Casp12(12364)
rat ... Casp12(156117)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Caspases
Enzymes & Biochemistry
Immunohistochemistry: 2 μg /mL in mouse liver tissue
Mouse brain tissue lysate can be used as a positive control. Caspase 12 is associated with ER membranes and not in cytoplasm or mitochondria. Caspase 12 mediates cytotoxixity induced by amyloid beta.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive: mouse brain tissue lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2