AB3184
Anti-MEK5 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
Xenopus, canine, rabbit, sheep, monkey, human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP2K5(5607)
mouse ... Map2K5(23938)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
MAP Kinases
Immunohistochemistry: 1:1,000
Immunoprecipitation
EIA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Liquid containing PBS, pH 7.2. No preservatives.
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2