AB1557
Anti-NMDAR2B Antibody, pain
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
N-methyl D-aspartate Receptor Subtype 2B, NR2B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
adequação
not suitable for immunohistochemistry
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIN2B(2904)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunoprecipitation using solubilized hippocampal slices. 3 μL will (under appropriate conditions) quantitatively immunoprecipitate all NMDAR2B in 200 μg of rat brain lysate.
Not suggested for use in immunohistochemistry.
Note: Above dilutions are with 35S-protein A; with ECL dilutions may need to be considerably higher to obtain specific immunolabeling.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain tissue, Rat Purkinje cell dendrites, rat hippocampus lysate, HEK 293 cells expressing NR2B
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1