Documentos Principais
8.44007
Sigma-Aldrich
1,2-Butylene carbonate
for synthesis
Sinônimo(s):
1,2-Butylene carbonate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
116.12
Número do índice EC:
403-780-4
pressão de vapor
0.07 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (10 g/L in H2O)
Viscosidade cinemática
3 cSt
pf
-45 °C
temperatura de transição
flash point 121 °C
densidade
1.14 g/cm3 at 25 °C
InChI
1S/C5H8O3/c1-2-4-3-7-5(6)8-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
ZZXUZKXVROWEIF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
1,2-Butylene carbonate for synthesis. CAS 4437-85-8, pH 6 - 8 (10 g/l, H₂O).
Nota de análise
Evaporation Number: <0.01
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6