Key Documents
8.20948
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminodiphenyl ether
for synthesis
Sinônimo(s):
4,4′-Diaminodiphenyl ether, 4,4′-Oxydianiline, Bis(p-aminophenyl) ether
About This Item
Fórmula linear:
4-(NH2)C6H4OC6H4-4-(NH2)
Número CAS:
Peso molecular:
200.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
202-977-0
pressão de vapor
90 hPa ( 20 °C)
pf
191.5 °C (decomposition)
temperatura de transição
flash point 219 °C
solubilidade
practically insoluble 0.048 g/L
densidade
1.315 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
chave InChI
HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 189 °C
Melting range (upper value): ≤ 192 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
426.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
219 °C - closed cup