Documentos Principais
8.20746
Sigma-Aldrich
Potassium methylate
for synthesis
Sinônimo(s):
Potassium methylate, Potassium methoxide, Potassium methanolate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH3KO
Número CAS:
Peso molecular:
70.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
212-736-1
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
30-50 °C
pH
12.8 (20 °C, 7 g/L in H2O)
densidade volumétrica
750 kg/m3
InChI
1S/CH3O.K/c1-2;/h1H3;/q-1;+1
chave InChI
BDAWXSQJJCIFIK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Free KOH: ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup