Documentos
8.20675
Sigma-Aldrich
N-(Hydroxymethyl)acrylamide
(48% aqueous solution) (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
About This Item
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
31 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
pH
6.0-7.0 (20 °C in H2O)
pb
100 °C/1013 hPa
pf
-10 °C
temperatura de transição
flash point >93 °C
densidade
1.08 g/cm3 at 20 °C
Nota de análise
Assay (ex N): 46.0 - 50.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.080 - 1.084
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3