Documentos Principais
8.20022
Sigma-Aldrich
O-Ethylbenzoin
for synthesis
Sinônimo(s):
O-Ethylbenzoin, Benzoin ethyl ether, 2-Ethoxy-2-phenylacetophenone
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CHO(C2H5)COC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
240.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
209-366-8
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
pf
59-61 °C (External MSDS)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C(c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C16H16O2/c1-2-18-16(14-11-7-4-8-12-14)15(17)13-9-5-3-6-10-13/h3-12,16H,2H2,1H3
chave InChI
KMNCBSZOIQAUFX-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 59 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3