Documentos
8.14141
Sigma-Aldrich
Butyltriphenylphosphonium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
Butyltriphenylphosphonium chloride, Triphenylbutylphosphonium chloride
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3P+C4H9Cl-
Número CAS:
Peso molecular:
354.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
236-443-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
potência
320 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
223-226 °C
temperatura de transição
flash point >270 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C22H24P.ClH/c1-2-3-19-23(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-18H,2-3,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
MFIUDWFSVDFDDY-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 96.5 %
Melting range (lower value): ≥ 223 °C
Melting range (upper value): ≤ 226 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
518.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 270 °C