Documentos
8.07383
Sigma-Aldrich
Lead(II) chloride
anhydrous for synthesis
Sinônimo(s):
Lead(II) chloride, Lead dichloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl2Pb
Número CAS:
Peso molecular:
278.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-845-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
potência
>1947 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
950 °C/1013 hPa
pf
500 °C
densidade
5.85 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
HWSZZLVAJGOAAY-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3