Documentos
6.08685
Supelco
Xilenos
extra pure
Sinônimo(s):
Mistura de isômeros de xileno
About This Item
Fórmula linear:
C6H4(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
106.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12131501
pressão de vapor
18 mmHg ( 37.7 °C)
grau
extra pure
Lim. expl.
7 %
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
pb
137-140 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
chave InChI
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
25 °C