574597-M
Anti-Superoxide Dismutase (Cu/Zn Enzyme) Sheep pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-SOD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
mouse, rat, human, monkey
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
disponibilidade
not available in Canada,
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoelectrophoresis (see comments)
Frozen sections (see comments)
Paraffin sections (see comments)
Free-floating sections (see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Human red blood cell lysate
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1