Documentos
539122
Sigma-Aldrich
Protamine Sulfate, Salmon Milt
About This Item
forma
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
1.6 N NH4OH: 2.5 mg/mL
PBS: 25 mg/mL
H2O: 5 mg/mL
2 M HCl: 50 mg/mL
Descrição geral
Native protamine sulfate from salmon milt. Neutralizes the anticoagulant activity of heparin.
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13