454863
D-erythro-MAPP
A synthetic analog of ceramide.
Sinônimo(s):
D-erythro-MAPP, (1S,2R)-D- erythro-2-(N-Myristoylamino)-1-phenyl-1-propanol, AC Inhibitor II, Acid Ceramidase Inhibitor II, D-e-MAPP, (1S,2R)-D-erythro-2-(N-Myristoylamino)-1-phenyl-1-propanol, AC Inhibitor II, Acid Ceramidase Inhibitor II, D-e-MAPP
Ensaio
≥98% (NMR)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C23H39NO2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(25)24-20(2)23(26)21-17-14-13-15-18-21/h13-15,17-18,20,23,26H,3-12,16,19H2,1-2H3,(H,24,25)/t20-,23-/m1/s1
chave InChI
YLAZEWZHIRBZDA-NFBKMPQASA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Alkaline ceramidase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Hannun, Y.A. 1996. Science274, 1855.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1