444152
MDM2 Antagonist IV, Nutlin-3a
The MDM2 Antagonist IV, Nutlin-3a, also referenced under CAS 675576-98-4, controls the biological activity of MDM2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
MDM2 Antagonist IV, Nutlin-3a, (-)-4-(4,5- bis-(4-Chlorophenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydroimidazole-1-carbonyl)piperazine-2-one, (-)-4-(4,5-bis-(4-Chlorophenyl)-2-(2-isopropoxy-4-methoxyphenyl)-4,5-dihydroimidazole-1-carbonyl)piperazine-2-one
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C30H30Cl2N4O4/c1-18(2)40-25-16-23(39-3)12-13-24(25)29-34-27(19-4-8-21(31)9-5-19)28(20-6-10-22(32)11-7-20)36(29)30(38)35-15-14-33-26(37)17-35/h4-13,16,18,27-28H,14-15,17H2,1-3H3,(H,33,37)/t27-,28+/m0/s1
chave InChI
BDUHCSBCVGXTJM-WUFINQPMSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Shen, H. and Maki, C.G., 2010. J. Biol. Chem.285, 23105.
Kawamura, T., et al. 2009. Nature460, 1140.
Kojima, K., et al. 2006. Blood108, 993.
Laurie, N.A., et al. 2006. Nature444, 61.
Tovar, C., et al. 2006. Proc. Natl. Acad. Sci. USA103, 1888.
Vassilev, L.T. 2006. Trends Mol Med.13, 23.
Thompson, T., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 53015.
Vassilev, L.T., et al. 2004. Science303, 844.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3