420150-M
JNK Inhibitor XVI, JNK-IN-8
The JNK Inhibitor XVI, JNK-IN-8 controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
JNK Inhibitor XVI, JNK-IN-8, (E)-3-(4-(dimethylamino)but-2-enamido)-N-(3-methyl-4-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)phenyl)benzamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow to yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL, clear, yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C29H29N7O2/c1-20-17-24(11-12-25(20)34-29-31-15-13-26(35-29)22-8-5-14-30-19-22)33-28(38)21-7-4-9-23(18-21)32-27(37)10-6-16-36(2)3/h4-15,17-19H,16H2,1-3H3,(H,32,37)(H,33,38)(H,31,34,35)/b10-6+
chave InChI
GJFCSAPFHAXMSF-UXBLZVDNSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
JNK1, JNK2, JNK3
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3