Documentos Principais
377980
Sigma-Aldrich
Hispidin
A potent, cell permeable, and reversible inhibitor of protein kinase Cβ isoform (PKCβ; IC₅₀ = 2 µM).
Sinônimo(s):
Hispidin, 6-(3,4-Dihydroxystyrl)-4-hydroxy-2-pyrone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
246.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C13H10O5/c14-9-6-10(18-13(17)7-9)3-1-8-2-4-11(15)12(16)5-8/h1-7,15-17H/b3-1+
chave InChI
QISBNGLMCHHHFG-HNQUOIGGSA-N
Descrição geral
A potent, cell permeable, and reversible inhibitor of protein kinase Cβ isoform (PKCβ; IC50 = 2 µM). Has stronger cytotoxic effects on cancer cells than on normal cells in vitro.
A potent, cell permeable, and reversible inhibitor of protein kinase Cβ isoform (PKCβ; IC50 = 2 µM). Has stronger cytotoxic effects on cancer cells than on normal cells in vitro.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
PKCβ
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 2 µM against PKCβ
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Gonindard, C., et al. 1997. Cell Biol. Toxicol. 13, 141.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available