2610-OP
N,N′-Methylene Bis Acrylamide
OmniPur® Grade, >= 99.0%, Suitable for nucleic acid and protein separation, sequencing.
Sinônimo(s):
OmniPur® N,N′-Methylene Bis Acrylamide
forma
crystalline powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
chave InChI
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Specifications:
A (290 nm, 1%, water): ≤0.2AU
Acrylic acid: ≤0.001%
Assay: ≥99.0%
Conductivity: ≤10 µmho
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3