Documentos Principais
1.93714
Supelco
Potassium acetate
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Potassium acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H3KO2
Número CAS:
Peso molecular:
98.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]C(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.K/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
chave InChI
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
1.93714.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1