Key Documents
1.93639
Supelco
Molibdato de sódio di-hidratado
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Sodium molybdate dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
MoNa2O4 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
241.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
chave InChI
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1